Learn More
Consort™ Kits d’analyseurs multi-paramètres
Code produit 12157810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Kit de conductivité
Kit de mesure électrochimique
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
12157810 Kit de conductivité 1 pièce
11965458 Kit de mesure électrochimique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12157810 Fournisseur Consort™ Code fournisseur C6010K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1309.95€
    1011.00€ / 1 pièces
    Économisez 298.95€
    22% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
Comprend tous les composants nécessaires aux mesures électrochimiques. Les kits d’analyseurs multi-paramètres Consort™ comprennent un instrument de mesure portatif de haute qualité avec les électrodes nécessaires ; des tampons, des solutions et des étalons ; et les adaptateurs et accessoires nécessaires à l’utilisation sur le terrain et en laboratoire.
C5020T : Kit d’instruments de mesure de pH / de CE / d’oxygène dissous
Le C5020 est un instrument de mesure portatif complet et précis qui peut mesurer tous les paramètres électrochimiques courants tels que le pH, le potentiel d’oxyréduction, la conductivité et l’oxygène dissous, ainsi que la salinité et les TDS. Il s’agit d’un instrument tout rond doté d’une large plage de conductivité et de capacités de stockage des mesures. Le grand écran graphique facilite la lecture de la mesure et l’indicateur / algorithme de stabilité garantit des lectures stables et précises.
  • Analyseur multi-paramètres C5020
  • Électrodes : électrode pH / compensation automatique de la température SP10T, électrode de conductivité / compensation automatique de la température SK10T, électrode d’oxygène dissous SZ10T
  • 2 Tampons 2 x 50 ml à pH (pH 4 et 7)
  • 50Solution électrolytique de 50 ml (3 M KCl)
  • 50Étalon de conductivité 50 ml (0,01 M KCl)
  • Adaptateur secteur (100–240 VCA, UE / US)
C6010K : Kit d’instruments de mesure de CE
Le C6010 est un analyseur multi-paramètres à canal unique peut être utilisé comme un appareil de paillasse ou portatif. Un connecteur BNC plaqué or résistant à la corrosion assure une longue durée de vie et accepte différentes électrodes. Un menu facile à utiliser et un système d’aide intégré permettent aux utilisateurs de configurer et d’utiliser l’instrument avec succès. Outre les tampons de pH préprogrammés et les normes CE, d’autres tableaux peuvent être ajoutés, y compris la table complète des températures.
  • Analyseur multi-paramètres C6010
  • Électrode de conductivité / compensation automatique de la température en verre SK20T
  • Étalon de conductivité 50 ml (0,01 M KCl)
  • Mallette de transport
  • Adaptateur secteur (100–240 VCA, UE / US)
Spécification
Précision (conductivité) 0.5%
Précision (température) 0,1 °C
Étalonnage GLP
Type Kit de conductivité
Dimensions (L x l x H) 12 x 25 x 5 cm
Type d’affichage LCD
Fréquence 50/60Hz
Entrées BNC (mesure) et Banana pour Pt1000 (température)
Comprend Instrument de mesure C6010, électrode de conductivité/ATC SK20T, étalon de conductivité, mallette de transport, adaptateur secteur
Modèle C6010K
Type de sonde Électrode en verre de conductivité/de compensation automatique de la température SK20T
Gamme (conductivité) 0 à 2 000 mS/cm
Gamme (résistivité) 0 à 200 Mohm/cm
Gamme (salinité) 0 à 70
Gamme (TDS) 0 à 100,0 g/L
Résolution (conductivité) 0,001 μS/cm
Résolution (pH) pH de 0,001
Résolution (résistivité) 1 ohm/cm
Résolution (température) 0,1°C
Résolution (TDS) 0,01 mg/l
Gamme de température (métrique) -5 °C à +105 °C
Tension 100 / 240 VCA
Poids (métrique) 600 g