Learn More
Mettler Toledo™ Conductimètre NineFocus™ NF3000™
Code produit 31454067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
BASE AMM NF3000
KIT NF3000
NF3000 PURE H2O
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle
31454067 KIT NF3000
31454088 NF3000 PURE H2O
31454057 BASE AMM NF3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31454067 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30997010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3815.00€
    3229.39€ / 1 pièces
    Économisez 585.61€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Appareil de paillasse multiparamètre haute performance offrant une précision remarquable pour la détermination du pH, de la conductivité, de la concentration ionique, du potentiel redox et de l'oxygène dissous. Le compteur modulaire fonctionne de manière optimale avec le compteur numérique intelligent InLab™ DES™ capteurs.
  • Conçu pour évoluer : Mesure jusqu'à 4 paramètres grâce à un module numérique intégré (DMM). L'ajout de modules accroît la productivité de l'analyse.
  • Intégrité des données : La gestion des utilisateurs entièrement flexible permet d'adapter les groupes d'utilisateurs à tous les besoins et à toutes les situations et protège les paramètres contre les modifications indésirables. Assistance complète en matière de conformité avec transfert automatique des données et respect intégral des normes réglementaires du secteur.
  • Résolution rapide des problèmes : Le diagnostic des capteurs, accompagné d'une assistance à l'utilisateur pour le dépannage, réduit les temps d'arrêt, surveille l'état des capteurs tout au long de leur durée de vie et minimise les erreurs.
  • Encombrement flexible sur le plan de travail : Terminal détachable avec écran tactile de 7 in pour des options de placement flexibles, améliorant l’ergonomie et la commodité.
  • Fonctionnement simple : L'intuitif One Click™ Une interface utilisateur disponible en 14 langues permet de consulter les résultats en un seul clic, simplifie les opérations, fait gagner du temps et réduit les erreurs.
  • Résistant : L'indice IP52 protège l'instrument contre la pénétration de poussière et les projections d'eau de toutes directions et empêche la corrosion.
  • Flexibilité maximale des capteurs : Compatibilité totale avec les capteurs analogiques (par exemple, InLab ISM capteur) utilisant un module analogique.
Chaque unité comprend un module de mesure, un bras d'électrode et des étalons pour l'étalonnage initial.
  • Le kit NF3000 comprend un InLab Capteur 731 Pro-DES
  • Le NF3000 Pure H2O Le kit comprend un InLab Capteur 741 Pro-DES
  • La base NF3000 AMM comprend un module de mesure analogique de conductivité pour capteurs ISM/non-ISM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (conductivité) 0.5 %
Measurement Modes Conductivité avec température
Étalonnage Conductivité, TDS, salinité, température
Gamme (conductivité) 0,001 μS/cm à 2000 mS/cm
Résolution (conductivité) 0,001 à 0,1
Plage de températures (métrique) –30°C à +130°C
Résolution (température) 0,1°C
Précision (température) ±0,1°C entre 0°C et 100°C
Type d’affichage Écran TFT couleur (7 in)
Option de rétro-éclairage Oui
Mémoire 3000 ensembles de résultats
Points de données 2000
Type de fonction d’enregistrement Automatique par intervalle ou événement, manuel
Détails de la gestion des données PC, Imprimante, USB Bâton
Certifications/Conformité CE, DEEE, RoHS
Indice IP IP52
Dimensions (L x l x H) 40 x 30 x 34 cm
Poids (métrique) 2 kg
Modèle KIT NF3000
Langues Chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, français, allemand, italien, polonais, portugais, russe, espagnol, thaï, turc, Chinese (Traditional), English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, Turkish
Canaux 4 (Personnalisable avec des modules)
Type Conductimètre
Précision -30 à 130 °C
Largeur (métrique) 30 cm
Hauteur (métrique) 34 cm