Learn More
Mettler Toledo™ Conductimètre SevenDirect SD30
Code produit 17580996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Kit SD30 SevenDirect
Kit SevenDirect SD30 Pure H2O
SevenDirect SD30, instrument de mesure uniquement
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
17580996 SevenDirect SD30, instrument de mesure uniquement 1 pièce
17591006 Kit SD30 SevenDirect 1 pièce
17501016 Kit SevenDirect SD30 Pure H2O 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17580996 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30671551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1780.00€
    1713.94€ / 1 pièces
    Économisez 66.06€
    3% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le SevenDirect SD30 est un appareil de mesure de table précis et flexible pour la détermination de la conductivité, des solides dissous totaux et de la salinité. L'instrument remplace le SevenCompact et est livré avec un EasyPlace bras de capteur.
Les instruments SevenDirect sont des appareils de mesure de paillasse conçus pour une large gamme d'applications de laboratoire, qui fournissent des mesures précises de la conductivité de presque tous les échantillons. SevenDirect est le successeur de SevenCompact et un excellent ajout à tout laboratoire.
  • Le grand écran tactile couleur permet une mesure directe et une saisie de données facile.
  • Les instructions guident les utilisateurs tout au long du processus d'étalonnage du capteur.
  • Consultez des informations de mesure détaillées sur un seul écran, ou concentrez-vous uniquement sur le résultat et optimisez la lisibilité grâce à uFocus mode.
  • Le compartiment de connecteur fermé et le couvercle remplaçable protègent l'instrument de la poussière et des éclaboussures, même avec les capteurs fixés (IP54 en utilisation).
  • L’instrument enregistre des données telles que l’horodatage, l’échantillon et l’identifiant du capteur pour chaque mesure et imprime ou exporte automatiquement les enregistrements.
  • Une gestion des utilisateurs à deux niveaux protège les paramètres les plus importants.
  • Le EasyPlace Le bras de l'électrode facilite le placement du capteur dans le récipient contenant l'échantillon ou le tampon.
  • Des emplacements réservés au nettoyage et au stockage permettent de manipuler correctement les capteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (conductivité) 0,5 %
Measurement Modes Conductivité
Gamme (conductivité) 0,001 μS/cm à 2000 mS/cm
Résolution (conductivité) 0,001 à 1
Gamme (salinité) 0 à 80 ppt
Gamme (TDS) 0 g/L à 100 g/L
Plage de températures (métrique) –30°C à +130°C
Plage de températures (impériale) -22 °F à +266 °F
Résolution (température) 0,1°C
Précision (température) ±0,1°C entre 0°C et 100°C
Gamme (résistivité) 0 à 100 Mohm-cm
Type d’affichage TFT couleur
Mémoire Mesures standard de 2 000
Points de données 2000
Détails de la gestion des données PC, Imprimante, USB Bâton
Indice IP IP54
Dimensions (L x l x H) 195 x 205 x 65 mm
Poids (métrique) 850 g
Poids (impériale) 1.9 lb.
Canaux 1
Type SevenDirect SD30, instrument de mesure uniquement