Learn More
Fisherbrand™ Sonde de conductivité, corps en époxy, K = 1,0
Optimisez les performances de vos doseurs de conductivité et de pH/ORP avec la sonde de conductivité, corps en époxy, K = 1,0.
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.18140kg
Description
- Obtenez des mesures précises et fiables grâce à ces sondes et adaptateurs de rechange.
- Offre une gamme de conductivité de 1,0 à 200 000 microsiemens
- Convient à une utilisation avec un multimètre 19601-06
Spécification
Sonde de conductivité | |
Aucun | |
Conductimètre et sonde de paillasse de haute précision Traceable avec étalonnage (19601-06) |