Learn More
SI Analytics™ Solution de conductivité LF CSKC13
Code produit 10234812 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10234812 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10234812 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285126530
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La solution de conductivité LF CSKC13 SI Analytics™ est conçue comme une solution de test pour mesurer la conductivité.
  • Livrée dans un flacon en PE
  • Hermétiquement scellé dans l’ampoule en verre et stérilisé à la vapeur chaude, comme un produit pharmaceutique
  • Les ampoules peuvent être facilement ouvertes au point de rupture
  • Aucun outil requis
  • Comme le remplissage n’est pas possible, vous êtes toujours assuré d’une fiabilité d’étalonnage maximale
  • Durée de conservation maximale : non ouvert trois mois, ouvert six heures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Type KCI 1.3 μS/cm
À utiliser avec (application) Mesures de la conductivité
Température (métrique) en fonctionnement 25°C