Learn More
Conduritol B epoxide, MedChemExpress
Description
Conduritol B epoxide is an irreversible covalently bound acid β-glucosidase (GCase) inhibitor.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Conduritol B epoxide |
| CAS | 6090-95-5 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C6H10O5 |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | H2O : 100 mg/mL (616.75 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (308.38 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2[C@@H]1O2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.14 |
| Poids de la formule | 162.14 |
| Afficher plus |