Learn More
Brady™ Cônes blancs résistants aux intempéries Cone™
Code produit 11791925 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Orange
Hauteur (métrique):
630 mm
890 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Hauteur (métrique) Conditionnement
11791925 Jaune 630 mm 1 pièce
11711935 Orange 890 mm 1 pièce
11721935 Jaune 890 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11791925 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 077198
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.35€
    67.10€ / 1 pièces
    Économisez 12.25€
    15% de réduction
En stock
Fabriqué à partir de matériaux résistants aux chocs et aux intempéries, le Cone™ Le système d'avertissement est une solution idéale pour vos besoins d'avertissement de danger, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Cone™ Les cônes vierges résistants aux intempéries sont à quatre faces, votre message ne peut donc pas passer inaperçu.
  • Fabriqué à partir de matériaux résistants aux chocs et aux intempéries.
  • Idéal pour vos besoins en matière de signalisation des dangers, à l'intérieur comme à l'extérieur.
  • Les cônes ont quatre faces, votre message ne peut donc pas être manqué.
Spécification
Alternate Part Number CÔNE-4-CÔTÉS-25H-JAUNE-VIER
Texte affiché Vierge
Hauteur (impériale) 25 in
Hauteur (métrique) 630 mm
Longueur (impériale) 10,5 in
Longueur (métrique) 266.7 mm
Quantité d’emballage 1 de chaque
Couleur Jaune
Matériau Plastique
Type Blank Cone