Learn More
MedChemExpress Congo Red
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Quantité | 500 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| CAS | 573-58-0 |
| Poids moléculaire | 696.66 g/mol |
| Cible | HBV |
| Solubilité | DMSO : 20 mg/mL (28.71 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |