Learn More
Congo Red (90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Direct Red 28 |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2 |
| Poids de la formule | 696.0838 |