Learn More
Rouge Congo de haute pureté, colorant biologique MP Biomedicals
Code produit 11432092 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11432092 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11432092 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215071125
Spécification
Nom chimique ou matériau Congo Red
Note relative au nom Suitable for staining cytoplasm, erythrocytes and collagen. Useful probe for conformational studies of nucleotide-binding enzymes.
CAS 573-58-0
Plage de pourcentage du dosage ∽ 85%
Formule moléculaire C32H22N6Na2O6S2
Synonyme Cotton Red, Benzo Congo Red, Direct Red 28
Clé InChI IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC disodium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaphtalén-2-yl)diazényl]phényl]phényl]diazényl]naphtalène-1-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 696.664
CID PubChem 11313
ChEBI CHEBI:34653
Poids de la formule 696.7
Quantité 25 g