Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge Congo, qualité indicateur
Code produit 11435737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435737 500 g 500g
11415737 25 g 25g
11425737 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435737 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B24310.36
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 573-58-0 | C32H22N6Na2O6S2 | 696.664 g/mol
Congo red is useful for staining and visual detection of amyloid deposits. It inhibits the accumulation of the scrapie-associated, protease-resistant isoform of protein PrP without affecting the metabolism of the normal isoform.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le rouge Congo est utile pour la coloration et la détection visuelle des dépôts d’amyloïdes. Il inhibe l’accumulation de l’isoforme de la protéine PrP résistante à la protéase associée à la tremblante sans affecter le métabolisme de l’isoforme normale.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 25 g/l.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants, des acides et des agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 573-58-0
Formule moléculaire C32H22N6Na2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 696.664
Numéro MDL MFCD00004028
Clé InChI IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme C.I. 22120
CID PubChem 11313
ChEBI CHEBI:34653
Nom IUPAC Disodium ; 4-amino-3-[4-[4-[-[(1-amino-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazényl]phényl]diazényl]naphtalène-1-sulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Congo Red
Point de fusion >360°C
Odeur Odorless
Beilstein 3894858
Merck Index 14,2498
Informations sur la solubilité Soluble in water 25g/L.
Quantité 500 g
Poids de la formule 696.67
Qualité Indicateur