Learn More
Rouge Congo, MP Biomedicals™
Code produit 11411852 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11411852 500 g 500g
11422092 5 g 5g
11401852 100 g -
11442092 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11411852 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210509990
Identifiants chimiques
CAS 573-58-0
Formule moléculaire C32H22N6Na2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 696.664
Clé InChI IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Cotton Red, Benzo Congo Red
CID PubChem 11313
ChEBI CHEBI:34653
Nom IUPAC disodium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaphtalén-2-yl)diazényl]phényl]phényl]diazényl]naphtalène-1-sulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Congo red
Poids de la formule 696.7
Couleur Rouge
Quantité 500 g
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Congo Red
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Congo Red