Learn More
Rouge Congo, MP Biomedicals™
Code produit 11442092 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11442092 100 g -
11422092 5 g 5g
11401852 100 g -
11411852 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11442092 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215071180
Identifiants chimiques
CAS 573-58-0
Formule moléculaire C32H22N6Na2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 696.664
Clé InChI IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Cotton Red, Benzo Congo Red
CID PubChem 11313
ChEBI CHEBI:34653
Nom IUPAC disodium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaphtalén-2-yl)diazényl]phényl]phényl]diazényl]naphtalène-1-sulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Congo red
Poids de la formule 696.7
Couleur Rouge
Quantité 100 g
Forme physique Poudre