Spécification
| Nom chimique ou matériau | Congo Red |
| CAS | 573-58-0 |
| Formule moléculaire | C32H22N6Na2O6S2 |
| Synonyme | Direct Red 28 |
| Clé InChI | IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| Nom IUPAC | disodium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaphtalén-2-yl)diazényl]phényl]phényl]diazényl]naphtalène-1-sulfonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 696.664 |
| CID PubChem | 11313 |
| ChEBI | CHEBI:34653 |
| Afficher plus |