Learn More
Rouge Congo, pur, C.I. 22120, indicateur de pH et d’adsorption, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point de fusion | 360°C |
| CAS | 573-58-0 |
| Formule moléculaire | C32H22N6Na2O6S2 |
| Numéro MDL | 4028 |
| Poids de la formule | 696.65g/mol |
| Conditionnement | Cuve en verre |
| Couleur | Marron-rouge |
| pH | 8 to 9.5 |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Poudre |