Learn More
KARTELL Bouchon conique à 1 trou
Code produit 10629591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
12 mm
13 mm
14 mm
18 mm
Conditionnement:
25 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Conditionnement
10629591 13 mm 25 pièces
10378081 12 mm 25 pièces
10576901 14 mm 25 pièces
10093161 18 mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10629591 Fournisseur KARTELL Code fournisseur 0382100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.00€
    6.07€ / 25 pièces
    Économisez 0.93€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-02-2027
Le bouchon conique à un trou est idéal pour créer une étanchéité lors de la fixation d'un tuyau à une gourde ou une bouteille.
  • Bouchons en caoutchouc rouge à usage général pour laboratoire.
  • Matière : caoutchouc rouge
  • Autoclavable
Spécification
Diamètre (métrique) du trou 3 mm
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rouge
Diameter (Metric) Bottom 10 mm
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Diamètre (métrique) supérieur 13 mm
Matériau Caoutchouc
Forme Conique
Stérilité Non stérile
Stopper Number 00