Learn More
KARTELL Bouchon conique à 2 orifices
Code produit 10786912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
18 mm
20 mm
23 mm
26 mm
30 mm
32 mm
37 mm
42 mm
54 mm
65 mm
Conditionnement:
25 pièces
5 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Conditionnement
10786912 32 mm 25 pièces
10535921 18 mm -
10766912 20 mm 25 pièces
10388171 23 mm 25 pièces
10439181 26 mm 25 pièces
10680352 30 mm 25 pièces
10348561 37 mm 5 pièces
10638631 42 mm 5 pièces
10460522 54 mm 5 pièces
10317941 65 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10786912 Fournisseur KARTELL Code fournisseur 0384500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.00€
    36.45€ / 25 pièces
    Économisez 1.55€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-02-2027
Le bouchon conique à 2 trous est idéal pour créer une étanchéité lors du raccordement de deux tuyaux maximum à une gourde ou une bouteille.
  • Bouchons en caoutchouc rouge à usage général pour laboratoire.
  • Matière : Caoutchouc rouge.
  • Autoclavable
Spécification
Diamètre (métrique) du trou 6 mm
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rouge
Diameter (Metric) Bottom 25 mm
Diamètre (métrique) externe 32 mm
Diamètre (métrique) supérieur 32 mm
Matériau Caoutchouc
Forme Conique