Learn More
Globe Scientific Tubes à essai en plastique à fond conique
Code produit 31922736 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Polystyrène
Conditionnement:
2000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
31922736 Polystyrène 2000 pièces
31922542 Polypropylène 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31922736 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 110414
Expédition estimée: 11-01-2027
Moulés soit en polystyrène de qualité supérieure pour la clarté, soit en polypropylène pour la résistance et la stabilité aux impacts face aux acides, alcalis et solvants courants
  • Tubes polyvalents
  • Les tubes en polystyrène peuvent supporter 1500 tr/min
  • Les tubes en polypropylène peuvent supporter 3000 tr/min, sont autoclavables et congelables
  • La large gamme de tailles conviendra sûrement à la plupart des applications en laboratoire
Spécification
Capacité (métrique) 5 mL
Longueur (métrique) 75 mm
Matériau Polystyrène
Diamètre (métrique) 12 mm
Type de produit Tube à essai