Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger coniques
Code produit 17554725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 mL
FCR max.:
6 000 x g
7 000 x g
Conditionnement:
36 pièces
48 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) FCR max. Conditionnement
17554725 250 ml 7 000 x g 48 pièces
17564725 500 mL 6 000 x g 36 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17554725 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 332265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00€
    144.48€ / 48 pièces
    Économisez 97.52€
    40% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-03-2027
Parfaits pour les applications nécessitant des volumes d’échantillons importants
Les tubes à centrifuger coniques Thermo Scientific™ sont stériles et parfaits pour les applications nécessitant des volumes d’échantillon importants.
  • Fabriquées avec des résines vierges de haute qualité
  • Stérilisées par irradiation aux rayons gamma conformément à la norme ISO 11137-2
  • Apyrogènes
  • Non cytotoxique
  • Sans DNase / RNase
  • Sans ADN humain
  • Sans BSE/TSE
Compliance
Conforme à la proposition 65 de l’État de Californie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 250 ml
Jetable Oui
Matériau Polypropylène
Comprend Aucun
Quantité 6/Pk.
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Forme Conique
Longueur (métrique) 162 mm
Capacité (impériale) 8 oz.
Forme du fond Conique
Surface d’écriture Non
Diamètre (métrique) 60 mm
Graduated Oui
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 7 000 x g