Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs compte-gouttes coniques avec bouchon en verre
Code produit 11806214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11806214 100 ml 1 pièce
11866114 250 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11806214 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 04453702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.00€
    60.88€ / 1 pièces
    Économisez 18.12€
    22% de réduction
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté. Les entonnoirs compte-gouttes coniques Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en verre sont utilisés pour assurer un transfert lent des fluides avec le robinet d’arrêt servant à contrôler le débit.
  • Dispositif de fixation à vis
  • Avec étiquette de marquage, sans graduation
  • Expansion thermique minimale offrant une résistance relativement élevée aux changements de température
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
Porosité 2,5 mm
Type de produit Entonnoir compte-gouttes