Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs compte-gouttes coniques avec bouchon en verre
Code produit 11866114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11866114 250 ml -
11806214 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11866114 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 04454904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.00€
    70.08€ / 1 pièces
    Économisez 20.92€
    22% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
En verre borosilicaté. Les entonnoirs compte-gouttes coniques Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en verre sont utilisés pour assurer un transfert lent des fluides avec le robinet d’arrêt servant à contrôler le débit.
  • Dispositif de fixation à vis
  • Avec étiquette de marquage, sans graduation
  • Expansion thermique minimale offrant une résistance relativement élevée aux changements de température
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté
Porosité 4,0 mm
Type de produit Entonnoir compte-gouttes