Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs compte-gouttes coniques avec bouchon en PTFE
Code produit 11876094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11876094 250 ml 1 pièce
11886114 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11876094 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 04474904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    82.09€ / 1 pièces
    Économisez 25.91€
    23% de réduction
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en verre borosilicaté. Les entonnoirs compte-gouttes coniques Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en PTFE sont utilisés dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer un mélange en phases de solvants non miscibles de différen
  • Forme conique avec prise NS et cône NS
  • Avec bouchon en PTFE
  • Avec dispositif de fixation à vis
  • Avec étiquette de marquage, sans échelle
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Entonnoir compte-gouttes