Learn More
Jaytec Glass™ Mesure conique
Code produit 30308645
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Graduations:
5 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations unitSize
30308645 50 ml 5 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30308645 Fournisseur Jaytec Glass™ Code fournisseur CM.368
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les mesures coniques graduées sont largement utilisées en pharmacie, offrant une solution fiable pour mesurer et distribuer les liquides. Chaque mesure est estampillée par le gouvernement pour en certifier l'exactitude.
  • Fabriqué conformément à la norme BS.1922 en verre sodocalcique
  • Excellente résistance chimique
  • Large base pour une meilleure stabilité
  • 10 remises de diplômes
Spécification
Type de base Rond
Capacité (impériale) 2 oz
Forme Conique
Certifications/Conformité BS 1922
Hauteur (impériale) 4,75 in
Hauteur (métrique) 120 mm
Type Éprouvette graduée
Matériau Verre sodocalcique
Capacité (métrique) 50 ml
Balance Gravé de façon permanente
Graduations 5 ml
Autoclavable Autoclavables