Learn More
Eppendorf™ Tubes coniques avec capuchon à vis
GREENER_CHOICE
Code produit 15915180 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
15 ml
25 ml
50 ml
50 mL
Couleur:
Ambré
Concluant
Incolore
Transparent
Pureté ou qualité:
Grade d’ADN médico-légaire (non stérile)
Nettoyage PCR non stérile
Qualité ADN médico-légale
Qualité Eppendorf (non stérile)
Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien
Conditionnement:
200 tubes (4 sachets x 50 tubes)
200 tubes (8 sachets x 25 tubes)
300 tubes (12 portoirs x 25 tubes)
500 tubes (10 sachets x 50 tubes)
500 tubes (20 portoirs x 25 tubes)
500 tubes (20 sachets x 25 tubes)
Emballage individuel
Sachet
Conditionnement:
1 kit
100 pièces
200 pièces
300 pièces
48 pièces
500 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Pureté ou qualité Conditionnement unitSize
15915180 15 ml Ambré Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien 200 tubes (4 sachets x 50 tubes) 200 pièces
16336485 25 ml Concluant Qualité Eppendorf (non stérile) 200 tubes (4 sachets x 50 tubes) 200 pièces
16346485 25 ml Concluant Nettoyage PCR non stérile 200 tubes (4 sachets x 50 tubes) 200 pièces
16356485 25 ml Concluant Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien 200 tubes (8 sachets x 25 tubes) 200 pièces
17473703 25 ml Ambré Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien 200 tubes (8 sachets x 25 tubes) 200 pièces
17705004 15 ml Transparent Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien Sachet 500 pièces
15311066 15 ml Incolore Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien Sachet 500 pièces
17650006 15 ml Concluant Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien 500 tubes (10 sachets x 50 tubes) 500 pièces
15863202 15 ml Concluant Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien 500 tubes (20 portoirs x 25 tubes) 500 pièces
15685357 15 ml Concluant Grade d’ADN médico-légaire (non stérile) Emballage individuel 100 pièces
16366485 25 ml Concluant Nettoyage PCR non stérile 200 tubes (4 sachets x 50 tubes) 1 kit
17715004 25 ml Concluant Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien 200 tubes (8 sachets x 25 tubes) 200 pièces
15695357 50 mL Concluant Qualité ADN médico-légale Emballage individuel 48 pièces
15873202 50 ml Concluant Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien 300 tubes (12 portoirs x 25 tubes) 300 pièces
17725004 50 ml Transparent Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien Sachet 500 pièces
17660006 50 ml Concluant Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien 500 tubes (20 sachets x 25 tubes) 500 pièces
15321066 50 mL Concluant Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien Sachet 500 pièces
15935180 50 ml Ambré Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien 200 tubes (8 sachets x 25 tubes) 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit 15915180 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030122194
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Eppendorf™ Les tubes coniques avec capuchon à vis offrent un confinement fiable des échantillons et une conservation sans fuite. Les variantes de SafetyCode améliorent l’identification des échantillons, tandis que les options BioBased, fabriquées à l’aide de ressources consentement renouvelée, offrent une alternative celle-ci responsable de l’environnement sans nuire à ses performances.
  • La matière première de haute qualité et l’absence d’utilisation d’agents glissants, de plastifiants et de biocides pendant la fabrication garantissent une intégrité optimale des échantillons, une stabilité élevée de centrifugation g-Safe™ et une visibilité optimale des échantillons et des granulés.
  • Le bouchon aux côtés aplatis et rainurés permet une manipulation ergonomique conviviale, assure un positionnement vertical stable et minimise les risques de contamination.
  • Marquage fiable et sûr grâce à une grande zone d’écriture sur le tube et à un bouchon plat et de couleur claire.
  • Dimensions précises pour une compatibilité maximale avec les rotors de centrifugeuse, les mélangeurs et les agitateurs.
  • Stériles, apyrogènes, exempts de DNase, de RNase et d’ADN humain et bactérien. Chaque lot individuel est vérifié et certifié pour la qualité et la pureté.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon HDPE
Couleur Ambré
Capacité (métrique) 15 ml
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 50 Pk.
Conditionnement 200 tubes (4 sachets x 50 tubes)
Quantité 200 Pk.
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Déclaration de pureté Pyrogen, DNase, RNase, human and bacterial DNA free
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 17 mm
FCR max. 19,500 x g
Pureté ou qualité Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien