Learn More
Eppendorf™ Code de sécurité 2D Tubes™
Code produit 17955002 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 ml
2 ml
5 ml
Conditionnement:
200 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17955002 1,5 ml 500 pièces
17965002 2 ml 500 pièces
17945002 5 ml 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17955002 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030113403
En stock
Une pièce d'identité sécurisée est-elle requise ? Précodé Eppendorf™ Les tubes offrent un codage à 2 niveaux du système SafeCode (code Datamatrix et écriture claire) pour permettre une identification sûre des échantillons. Différentes classes de volume permettent une identification sûre des échantillons en combinaison avec le suivi numérique des échantillons.
  • La fonction de correction d'erreurs ECC 200 permet une lecture sûre des codes avec jusqu'à 30 % de codes endommagés.
  • Plage de température : -86 °C à +121 °C
  • Fabriqué en PP de haute qualité pour une pureté d’échantillon optimale
  • Disponible en vente libre pour une manipulation confortable
  • Sans pyrogènes (sans endotoxines), sans DNase, sans RNase et DNA-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore
Description Eppendorf Safe-Lock Tube
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 1,5 ml
Forme du fond Conique
Matériau Polypropylène
Type de filetage Externe
Conditionnement 500 (5 sachets x 100 tubes)
Quantité 500 tubos/paquete.
Forme Cylindrique
Exempt de RNase Oui
Plage de températures (métrique) -86 °C à +121 °C
Plage de températures (impériale) -122,8 °F à +212 °F
Code-barres 2D SafeCode
Stérilité Non stérile
Graduated Oui
Capacité (impériale) 0,05 oz.
Exempt de DNase Oui
Type de bouchon Bouchon à clipser
Fit for Purpose Prêt pour la PCR
Type de produit CryoTube