Description
- La variante BioBased (fabriquée à partir de matériaux biosourcés) contribue à réduire l'empreinte carbone liée aux consommables en laboratoire.
- Les tubes biosourcés possèdent des propriétés matérielles et des spécifications techniques identiques à celles de nos tubes non biosourcés.
- Garantit un stockage étanche et protège l'intégrité des échantillons.
- Adapté à un large éventail de tâches de laboratoire, il améliore la flexibilité.
- Des matériaux de haute qualité pour des performances robustes et durables.
- Sans plastifiants, biocides ni agents de démoulage.
- Graduations claires et visibles pour une évaluation rapide du volume.
- Facilite la récupération optimale des échantillons et une centrifugation efficace.
- Disponible en formats de 15 mL, 25 mL et 50 mL.
- L'option 2D Datamatrix (SafeCode) propose un codage à 2 niveaux pour une identification sûre des échantillons.
- La fonction de correction d'erreurs ECC200 permet une lecture sûre des codes avec jusqu'à 25 % de codes endommagés.
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Couleur de bouchon | Gris |
| Couleur | Concluant |
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 480 (24 paquets x 20 tubes) |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Forme | Cylindrique |
| Afficher plus |