Description
- Prime USP L'utilisation de matières premières de classe 6 et l'absence d'agents de glissement, de plastifiants et de biocides lors de la fabrication garantissent une intégrité maximale des échantillons, une stabilité à la centrifugation &élevée et une visibilité optimale des échantillons et des granulés (norme g-Safe).
- Le bouchon aux côtés aplatis et rainurés permet une manipulation ergonomique conviviale, assure un positionnement vertical stable et minimise les risques de contamination
- Nouveau! Eppendorf Tubes coniques SnapTec 50 pour une ouverture et une fermeture rapides dans les protocoles multi-étapes de routine
- Nouveau ! Tubes coniques SnapTec 50 sont autoclavables à 121 °C pendant 20 minutes
- Marquage fiable et sûr grâce à une grande zone d’écriture sur le tube et un bouchon plat et de couleur claire
- Haut g-Safe stabilité à la centrifugation jusqu'à 17 000 xg pour SnapTec 50
- Dimensions précises pour une compatibilité maximale avec les rotors de centrifugeuse, les mélangeurs et les agitateurs
- Visibilité optimale des échantillons et des granulés
- Stérile, apyrogène, DNase, RNase et DNA-free . Chaque lot est vérifié et certifié pour contrôler sa qualité et sa pureté.
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Polypropylène, HDPE |
| Nb par paquet | 30 |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Déclaration de pureté | Eppendorf Qualité |
| Forme du fond | Conique |
| Type de bouchon | SnapTec Capuchon |
| Type de produit | Tube |