Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires Connect Edge - Surveillance à distance InstrumentConnect
Code produit 30019087 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Alimentation électrique
Antenne
Support de fixation
Comprend:
Alimentation électrique 24 watts CA
Antenne Connect Edge Gateway 2,45/5,8 GHz
Antenne pivotante Connect Edge Gateway 4G LTE
Support de montage DIN
Conditionnement:
1 unité
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Comprend Conditionnement
30019087 Support de fixation Support de montage DIN 1 unité
30019071 Alimentation électrique Alimentation électrique 24 watts CA 1 unité
30019070 Antenne Antenne Connect Edge Gateway 2,45/5,8 GHz 1 unité
30019063 Antenne Antenne pivotante Connect Edge Gateway 4G LTE 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30019087 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EDGEPTBRKT001
En stock
Les accessoires Connect Edge sont conçus pour InstrumentConnect le système de surveillance à distance 24h/24 et 7j/7.
Thermo Scientific™ InstrumentConnect est un système de surveillance à distance de qualité professionnelle pour surveiller les équipements de laboratoire et autres dispositifs afin d’aider à protéger les échantillons et à accroître l’efficacité de la gestion des actifs. Le InstrumentConnect système utilise des adaptateurs et passerelles Connect Edge pour envoyer des données vers le InstrumentConnect cloud ou vers votre propre système basé sur site (LIMS BMS, SCADA) en utilisant un OPC-UA™ protocole. Le matériel Connect Edge est compatible avec 700+ Thermo Fisher Scientific marques et modèles d’équipements de laboratoire.
_x000D_
Thermo Fisher Scientific Télémétrie de l’équipement
_x000D_
    _x000D_
  • Pour les équipements de stockage à froid, InstrumentConnect il collecte les données de température ambiante et d’armoire enregistrées par des détecteurs de température de résistance (RTD) intégrés à l’unité ; le système de surveillance à distance rapporte également les alarmes et événements, ainsi que d’autres données de diagnostic basées sur le système à l’application InstrumentConnect .
  • _x000D_
  • Pour les incubateurs de CO2 et les chambres environnementales, InstrumentConnect il collecte les températures de la chambre, les niveaux de gaz, les alarmes et les alertes reçues via la connexion de données de l’incubateur et de la chambre environnementale.
  • _x000D_
_x000D_
Matériel du système
_x000D_
    _x000D_
  • Adaptateur d’appareil - Des adaptateurs de taille Palm collectent et transmettent des données des équipements/appareils de laboratoire vers des passerelles via la connectivité Ethernet (WAN) ou Wi-Fi.
  • _x000D_
  • Connect Edge Gateway - Reçoit des données des adaptateurs d’appareil pour les envoyer vers InstrumentConnect (cloud) ou un système/cloud sur site client via OPC-UA la connectivité Ethernet (WAN) ou Wi-Fi.
  • _x000D_
_x000D_
Logiciel du système
_x000D_
Choisissez parmi ces forfaits disponibles InstrumentConnect .
_x000D_
InstrumentConnect Moniteur (Cloud) :
_x000D_
    _x000D_
  • Surveillez les données et événements de télémétrie embarqué**
  • _x000D_
  • Réglages personnalisés de l’alarme
  • _x000D_
  • Voir l’état en direct de l’appareil 24h/24 via l’application mobile et cloud
  • _x000D_
  • Tranquillité d’esprit grâce à des protocoles de sécurité leaders dans l’industrie
  • _x000D_
  • 25 Go de stockage de données inclus pour les documents
  • _x000D_
  • Stockage illimité pour la télémétrie de l’appareil
  • _x000D_
  • Notifications via une application mobile, un e-mail et une application de bureau
  • _x000D_
_x000D_
InstrumentConnect Intégrer (OPC-UA vers le cloud ou le Prem) :
_x000D_
    _x000D_
  • Utilisez le système Connect Edge pour collecter et transmettre des données à votre système sur site ou au cloud via Open Platform Communications Unified Platform. La passerelle Connect Edge peut être activée en tant que OPC serveur pour 10 appareils ou plus.
  • _x000D_
_x000D_
Réseau
_x000D_
Vous pouvez connecter 10 adaptateurs d’appareil à chaque passerelle Connect Edge. Les passerelles peuvent accueillir plus de 10 appareils, mais cela se détermine en examinant l’utilisation du CPU après avoir atteint ce nombre initial après la configuration initiale. Décider de la topologie applicable à votre paramètre déterminera le nombre de passerelles dont vous aurez besoin.
_x000D_
Le système Connect Edge possède 3 topologies principales
_x000D_
    _x000D_
  • Les adaptateurs Wi-Fi directs sont configurés pour transmettre les données directement à votre passerelle Connect Edge (maximum 10 par passerelle). Vos adaptateurs doivent être à proximité (50-150 ft) de la passerelle.
  • _x000D_
  • Les adaptateurs réseau-périphérique simple/double sont configurés pour se connecter à votre réseau local via Ethernet ou Wi-Fi transmettre les données à la passerelle Connect Edge, également sur le même réseau. Cette topologie est idéale si les appareils à surveiller ne sont pas proches les uns des autres ou d’une passerelle.
  • _x000D_
_x000D_
Construire votre système
_x000D_
    _x000D_
  • Déterminez le type (Ethernet uniquement/WiFi+Ethernet) et la quantité de passerelles nécessaires en fonction de la topologie réseau préférentielle. Le Guide de planification de configuration peut être utilisé à titre de référence, si nécessaire.
  • _x000D_
  • Sélectionnez un adaptateur compatible pour votre équipement de laboratoire
  • _x000D_
  • Achetez un InstrumentConnect abonnement Monitor ou Integrate pour chaque appareil
  • _x000D_
  • Déterminez si l’installation par soi-même ou une installation professionnelle est souhaitée (lorsque disponible)
  • _x000D_
_x000D_
Le matériel et les logiciels système sont disponibles à l’achat en forfaits ou à la carte. Une réduction de passerelle intégrée est incluse avec tous les forfaits. Économies supplémentaires avec les forfaits 3 et 5 ans.
_x000D_
Installation
_x000D_
Installation par le client (auto)
_x000D_
Les services d’installation sont vendus séparément, si désiré (États-Unis, Europe, Grande-Bretagne, demandez auprès d’un spécialiste d’autres disponibilités régionales).
_x000D_
Ajout constant de nouveaux produits à la gamme de produits
_x000D_
InstrumentConnect est disponible dans les pays et configurations suivants. Pour la liste la plus à jour, veuillez demander à votre spécialiste.
_x000D_
Wi-Fi ou passerelle/adaptateur Ethernet : Europe, Royaume-Uni, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, Porto Rico
_x000D_
Passerelle/adaptateur Wi-Fi ou Ethernet Ethernet uniquement Ethernet : Hong Kong
_x000D_
Passerelle et adaptateur Ethernet uniquement : Brésil, Bahreïn, Oman, Émirats arabes unis
Spécification
Type Support de fixation
Comprend Support de montage DIN
Indice IP IP30
Quantité 1 de chaque
Garantie 1 an
À utiliser avec (application) InstrumentConnect Système de surveillance à distance, équipements et dispositifs de laboratoire
À utiliser avec (équipement) Connect Edge, équipements et appareils de laboratoire