Learn More
Thermo Scientific™ Connectez le kit d’adaptateurs Edge pour InstrumentConnect la surveillance à distance avec OPC UA™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les adaptateurs Wi-Fi/Ethernet Connect Edge font partie du InstrumentConnect système de surveillance à distance 24h/24 et 7j/7. Les adaptateurs d’appareil incluent RS485, TTL, RS232 et USB des configurations à brancher sur votre Thermo équipement de laboratoire Fisher. Les adaptateurs d’appareil extrachent et transmettent la télémétrie à la passerelle Connect Edge via Wi-Fi ou par Ethernet.
Thermo Scientific™ InstrumentConnect est un système de surveillance à distance de qualité professionnelle pour surveiller les équipements de laboratoire et autres dispositifs afin d’aider à protéger les échantillons et à accroître l’efficacité de la gestion des actifs. Le InstrumentConnect système utilise des adaptateurs et passerelles Connect Edge pour envoyer des données vers le InstrumentConnect cloud ou vers votre propre système basé sur site (LIMS BMS, SCADA) en utilisant un OPC-UA™ protocole. Le matériel Connect Edge est compatible avec 700+ Thermo Fisher Scientific marques et modèles d’équipements de laboratoire.
Thermo Fisher Scientific Télémétrie de l’équipement
- Pour les équipements de stockage à froid, InstrumentConnect il collecte les données de température ambiante et d’armoire enregistrées par des détecteurs de température de résistance (RTD) intégrés à l’unité ; le système de surveillance à distance rapporte également les alarmes et événements, ainsi que d’autres données de diagnostic basées sur le système à l’application InstrumentConnect .
- Pour les incubateurs de CO2 et les chambres environnementales, InstrumentConnect il collecte les températures de la chambre, les niveaux de gaz, les alarmes et les alertes reçues via la connexion de données de l’incubateur et de la chambre environnementale.
Matériel du système
- Adaptateur d’appareil - Des adaptateurs de taille Palm collectent et transmettent des données des équipements/appareils de laboratoire vers des passerelles via la connectivité Ethernet (WAN) ou Wi-Fi.
- Connect Edge Gateway - Reçoit des données des adaptateurs d’appareil pour les envoyer vers InstrumentConnect (cloud) ou un système/cloud sur site client via OPC-UA la connectivité Ethernet (WAN) ou Wi-Fi.
Logiciel du système
Choisissez parmi ces forfaits disponibles InstrumentConnect .
InstrumentConnect Moniteur (Cloud) :
- Surveillez les données et événements de télémétrie embarqué**
- Réglages personnalisés de l’alarme
- Voir l’état en direct de l’appareil 24h/24 via l’application mobile et cloud
- Tranquillité d’esprit grâce à des protocoles de sécurité leaders dans l’industrie
- 25 Go de stockage de données inclus pour les documents
- Stockage illimité pour la télémétrie de l’appareil
- Notifications via une application mobile, un e-mail et une application de bureau
InstrumentConnect Intégrer (OPC-UA vers le cloud ou le Prem) :
- Utilisez le système Connect Edge pour collecter et transmettre des données à votre système sur site ou au cloud via Open Platform Communications Unified Platform. La passerelle Connect Edge peut être activée en tant que OPC serveur pour 10 appareils ou plus.
Réseau
Vous pouvez connecter 10 adaptateurs d’appareil à chaque passerelle Connect Edge. Les passerelles peuvent accueillir plus de 10 appareils, mais cela se détermine en examinant l’utilisation du CPU après avoir atteint ce nombre initial après la configuration initiale. Décider de la topologie applicable à votre paramètre déterminera le nombre de passerelles dont vous aurez besoin.
Le système Connect Edge possède 3 topologies principales
- Les adaptateurs Wi-Fi directs sont configurés pour transmettre les données directement à votre passerelle Connect Edge (maximum 10 par passerelle). Vos adaptateurs doivent être à proximité (50-150 ft) de la passerelle.
- Les adaptateurs réseau-périphérique simple/double sont configurés pour se connecter à votre réseau local via Ethernet ou Wi-Fi transmettre les données à la passerelle Connect Edge, également sur le même réseau. Cette topologie est idéale si les appareils à surveiller ne sont pas proches les uns des autres ou d’une passerelle.
Construire votre système
- Déterminez le type (Ethernet uniquement/WiFi+Ethernet) et la quantité de passerelles nécessaires en fonction de la topologie réseau préférentielle. Le Guide de planification de configuration peut être utilisé à titre de référence, si nécessaire.
- Sélectionnez un adaptateur compatible pour votre équipement de laboratoire
- Achetez un InstrumentConnect abonnement Monitor ou Integrate pour chaque appareil
- Déterminez si l’installation par soi-même ou une installation professionnelle est souhaitée (lorsque disponible)
Le matériel et les logiciels système sont disponibles à l’achat en forfaits ou à la carte. Une réduction de passerelle intégrée est incluse avec tous les forfaits. Économies supplémentaires avec les forfaits 3 et 5 ans.
Installation
Installation par le client (auto)
Les services d’installation sont vendus séparément, si désiré (États-Unis, Europe, Grande-Bretagne, demandez auprès d’un spécialiste d’autres disponibilités régionales).
Ajout constant de nouveaux produits à la gamme de produits
InstrumentConnect est disponible dans les pays et configurations suivants. Pour la liste la plus à jour, veuillez demander à votre spécialiste.
Wi-Fi ou passerelle/adaptateur Ethernet : Europe, Royaume-Uni, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, Porto Rico
Passerelle/adaptateur Wi-Fi ou Ethernet Ethernet uniquement Ethernet : Hong Kong
Passerelle et adaptateur Ethernet uniquement : Brésil, Bahreïn, Oman, Émirats arabes unis
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur pour dispositif de surveillance à distance |
| Type d’affichage | Pas d’affichage |
| Types d’alarme | Aucun |
| Software Type | InstrumentConnect |
| Comprend | Kit adaptateur pour périphérique Connect Edge connecté uniquement via Ethernet avec RS232. À utiliser uniquement au Brésil, aux Émirats arabes unis, à Bahreïn et à Oman. |
| Interface | RS232 à l’appareil |
| Indice IP | IP30 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Garantie | Garantie 1 an |
| À utiliser avec (application) | InstrumentConnect Système de surveillance à distance, équipements et dispositifs de laboratoire |
| Afficher plus |