Learn More
Thermo Scientific™ Abonnement Connect Edge Gateway + Monitor (Wi-Fi et Ethernet) pour InstrumentConnect la surveillance à distance en laboratoire
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
InstrumentConnect est un système de surveillance à distance agnostique et professionnel, 24h/24 et 7j/7, conçu pour aider à gérer les équipements et dispositifs de laboratoire et protéger les produits et échantillons vitaux. Ce système propose des paramètres personnalisables, des alarmes en direct, des notifications et du matériel économique. Les packages incluent InstrumentConnect des abonnements Monitor et une passerelle Connect Edge (modèle Ethernet uniquement). Chaque passerelle peut collecter des données de 10 appareils. Économisez davantage en regroupant vos équipements.
Thermo Scientific™ InstrumentConnect est un système de surveillance à distance de qualité professionnelle pour surveiller les équipements de laboratoire et autres dispositifs afin d’aider à protéger les échantillons et à accroître l’efficacité de la gestion des actifs. Le InstrumentConnect système utilise des adaptateurs et passerelles Connect Edge pour envoyer des données vers le InstrumentConnect cloud ou vers votre propre système basé sur site (LIMS BMS, SCADA) en utilisant un OPC-UA™ protocole. Le matériel Connect Edge est compatible avec 700+ Thermo Fisher Scientific marques et modèles d’équipements de laboratoire.
_x000D_Thermo Fisher Scientific Télémétrie de l’équipement
_x000D_- _x000D_
- Pour les équipements de stockage à froid, InstrumentConnect il collecte les données de température ambiante et d’armoire enregistrées par des détecteurs de température de résistance (RTD) intégrés à l’unité ; le système de surveillance à distance rapporte également les alarmes et événements, ainsi que d’autres données de diagnostic basées sur le système à l’application InstrumentConnect . _x000D_
- Pour les incubateurs de CO2 et les chambres environnementales, InstrumentConnect il collecte les températures de la chambre, les niveaux de gaz, les alarmes et les alertes reçues via la connexion de données de l’incubateur et de la chambre environnementale. _x000D_
Matériel du système
_x000D_- _x000D_
- Adaptateur d’appareil - Des adaptateurs de taille Palm collectent et transmettent des données des équipements/appareils de laboratoire vers des passerelles via la connectivité Ethernet (WAN) ou Wi-Fi. _x000D_
- Connect Edge Gateway - Reçoit des données des adaptateurs d’appareil pour les envoyer vers InstrumentConnect (cloud) ou un système/cloud sur site client via OPC-UA la connectivité Ethernet (WAN) ou Wi-Fi. _x000D_
Logiciel du système
_x000D_Choisissez parmi ces forfaits disponibles InstrumentConnect .
_x000D_InstrumentConnect Moniteur (Cloud) :
_x000D_- _x000D_
- Surveillez les données et événements de télémétrie embarqué** _x000D_
- Réglages personnalisés de l’alarme _x000D_
- Voir l’état en direct de l’appareil 24h/24 via l’application mobile et cloud _x000D_
- Tranquillité d’esprit grâce à des protocoles de sécurité leaders dans l’industrie _x000D_
- 25 Go de stockage de données inclus pour les documents _x000D_
- Stockage illimité pour la télémétrie de l’appareil _x000D_
- Notifications via une application mobile, un e-mail et une application de bureau _x000D_
InstrumentConnect Intégrer (OPC-UA vers le cloud ou le Prem) :
_x000D_- _x000D_
- Utilisez le système Connect Edge pour collecter et transmettre des données à votre système sur site ou au cloud via Open Platform Communications Unified Platform. La passerelle Connect Edge peut être activée en tant que OPC serveur pour 10 appareils ou plus. _x000D_
Réseau
_x000D_Vous pouvez connecter 10 adaptateurs d’appareil à chaque passerelle Connect Edge. Les passerelles peuvent accueillir plus de 10 appareils, mais cela se détermine en examinant l’utilisation du CPU après avoir atteint ce nombre initial après la configuration initiale. Décider de la topologie applicable à votre paramètre déterminera le nombre de passerelles dont vous aurez besoin.
_x000D_Le système Connect Edge possède 3 topologies principales
_x000D_- _x000D_
- Les adaptateurs Wi-Fi directs sont configurés pour transmettre les données directement à votre passerelle Connect Edge (maximum 10 par passerelle). Vos adaptateurs doivent être à proximité (50-150 ft) de la passerelle. _x000D_
- Les adaptateurs réseau-périphérique simple/double sont configurés pour se connecter à votre réseau local via Ethernet ou Wi-Fi transmettre les données à la passerelle Connect Edge, également sur le même réseau. Cette topologie est idéale si les appareils à surveiller ne sont pas proches les uns des autres ou d’une passerelle. _x000D_
Construire votre système
_x000D_- _x000D_
- Déterminez le type (Ethernet uniquement/WiFi+Ethernet) et la quantité de passerelles nécessaires en fonction de la topologie réseau préférentielle. Le Guide de planification de configuration peut être utilisé à titre de référence, si nécessaire. _x000D_
- Sélectionnez un adaptateur compatible pour votre équipement de laboratoire _x000D_
- Achetez un InstrumentConnect abonnement Monitor ou Integrate pour chaque appareil _x000D_
- Déterminez si l’installation par soi-même ou une installation professionnelle est souhaitée (lorsque disponible) _x000D_
Le matériel et les logiciels système sont disponibles à l’achat en forfaits ou à la carte. Une réduction de passerelle intégrée est incluse avec tous les forfaits. Économies supplémentaires avec les forfaits 3 et 5 ans.
_x000D_Installation
_x000D_Installation par le client (auto)
_x000D_Les services d’installation sont vendus séparément, si désiré (États-Unis, Europe, Grande-Bretagne, demandez auprès d’un spécialiste d’autres disponibilités régionales).
_x000D_Ajout constant de nouveaux produits à la gamme de produits
_x000D_InstrumentConnect est disponible dans les pays et configurations suivants. Pour la liste la plus à jour, veuillez demander à votre spécialiste.
_x000D_Wi-Fi ou passerelle/adaptateur Ethernet : Europe, Royaume-Uni, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, Porto Rico
_x000D_Passerelle/adaptateur Wi-Fi ou Ethernet Ethernet uniquement Ethernet : Hong Kong
_x000D_Passerelle et adaptateur Ethernet uniquement : Brésil, Bahreïn, Oman, Émirats arabes unis
Specifications
Specifications
| Type | Ensemble passerelle de surveillance à distance |
| Type d’affichage | Pas d’affichage |
| Mémoire des données | 8 GB |
| Types d’alarme | E-mail, un appareil mobile, Notification d’application de bureau |
| Software Type | InstrumentConnect |
| Description | Le Wi-Fi/Eth du Package Connect Edge Gateway comprend : passerelle Connect Edge, alimentation avec adaptateurs régionaux, câble Ethernet, Wi-Fi antenne et InstrumentConnect abonnements au moniteur |
| Comprend | Abonnement pour 5 moniteurs, 3 ans, 1 passerelle Eth/Wi-Fi |
| Indice IP | IP40 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Garantie | 1 an |
| Show More |