Learn More
Thermo Scientific™ Connectez les capteurs indépendants de Edge pour InstrumentConnect la surveillance à distance et OPC l’UATM
Code produit 18893085 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Étalonnage:
Sans étalonnage
Traitement normalisé selon les normes NIST et ISO9001
Indice IP:
IP66 / 68
Comprend:
Capteur PT100 4-20 mA : -100 à 450 °C, Classe A, étalonnage standard -80 °C, -40 °C, 0 °C, comprend un câble rond de 3,7 m
Capteur numérique de température : -55 à 125 °C, CAL B, étalonnage standard : -40 °C, -20 °C, 0 °C, comprend un câble PFTE plat de 3,7 m. Traitement normalisé selon les normes NIST et ISO9001.
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Étalonnage Indice IP Comprend Conditionnement
18893085 Traitement normalisé selon les normes NIST et ISO9001 IP66 / 68 Capteur PT100 4-20 mA : -100 à 450 °C, Classe A, étalonnage standard -80 °C, -40 °C, 0 °C, comprend un câble rond de 3,7 m 1 pièce
18883085 Sans étalonnage IP66 / 68 Capteur numérique de température : -55 à 125 °C, CAL B, étalonnage standard : -40 °C, -20 °C, 0 °C, comprend un câble PFTE plat de 3,7 m. Traitement normalisé selon les normes NIST et ISO9001. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18893085 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EDGEPTSENTC008
Expédition estimée: 22-12-2026
Thermo Scientific Les capteurs et kits de capteurs indépendants Connect Edge sont conçus pour collecter des données à partir d’équipements de laboratoire. Les capteurs indépendants peuvent également être utilisés comme source redondante de données en complément des adaptateurs d’appareil. Les capteurs sont équipés d’un calibrage standard ou accrédité.
Thermo Scientific™ InstrumentConnect est un système de surveillance à distance de qualité professionnelle pour surveiller les équipements de laboratoire et autres dispositifs afin d’aider à protéger les échantillons et à accroître l’efficacité de la gestion des actifs. Le InstrumentConnect système utilise des adaptateurs et passerelles Connect Edge pour envoyer des données vers le InstrumentConnect cloud ou vers votre propre système basé sur site (LIMS BMS, SCADA) en utilisant un OPC-UA™ protocole. Le matériel Connect Edge est compatible avec 700+ Thermo Fisher Scientific marques et modèles d’équipements de laboratoire.
Matériel du système
  • Adaptateur d’appareil - Adaptateurs de la taille Palm collectent et transmettent des données des équipements/appareils de laboratoire vers des passerelles via la connectivité Ethernet (WAN) ou Wi-Fi (lorsque cela est autorisé).
  • Adaptateur-adaptateur de capteur pour collecter et transmettre des données du laboratoire, tout équipement/appareil OEM vers des passerelles utilisant la connectivité Ethernet (WAN) ou Wi-Fi (lorsque cela est autorisé).
  • Convertisseur de base Ethernet - utilisé pour convertir n’importe quel Wi-Fi adaptateur d’appareil en Ethernet/PoE. Utilisé pour convertir l’adaptateur capteur en Ethernet (excluant PoE).
  • Connect Edge Gateway - reçoit des données d’adaptateurs pour les envoyer vers InstrumentConnect (cloud) ou le système/cloud sur site client via OPC-UA la connectivité Ethernet (WAN) ou Wi-Fi (lorsque cela est autorisé).
Logiciel du système
Choisissez parmi ces forfaits disponibles InstrumentConnect .
InstrumentConnect Moniteur (Cloud) :
  • Surveillez l’équipement via des capteurs avancés à bord
  • Recevoir des alarmes et des notifications, définir des alarmes personnalisées
  • Voir l’état en direct de l’appareil 24h/24 via l’application mobile et cloud
  • Tranquillité d’esprit grâce à des protocoles de sécurité leaders dans l’industrie
  • 25 Go de stockage de données inclus pour les documents
  • Stockage illimité pour la télémétrie de l’appareil
  • Notifications via une application mobile, un e-mail et une application de bureau
instrumentConnect Integrate pour OPC UA (OPC-UA vers Cloud ou Prem)
  • Utilisez le système Connect Edge pour collecter et transmettre des données à votre système sur site ou au cloud via Open Platform Communications Unified Platform. La passerelle Connect Edge peut être activée en OPC tant que serveur pour 10 appareils ou plus.
réseau
Vous pouvez connecter 10 adaptateurs d’appareils ou de capteurs à chaque passerelle Connect Edge. Les passerelles peuvent héberger plus de 10 appareils dans de nombreux cas, mais cela se détermine en examinant l’utilisation du CPU après l’installation. Décider quelle topologie est applicable à votre environnement de travail ou de laboratoire déterminera le nombre de passerelles dont vous aurez besoin.
Le système Connect Edge possède 3 topologies principales
  • Les adaptateurs Wi-Fi directs sont configurés pour transmettre les données directement à votre passerelle Connect Edge (10 par passerelle). Vos adaptateurs doivent être à proximité (50-150 ft) de la passerelle.
  • Adaptateurs réseau simple/double sont configurés pour se connecter à votre réseau local via Ethernet ou Wi-Fi (lorsque cela est autorisé) et transmettre les données à la passerelle Connect Edge, également sur le même réseau. Cette topologie est idéale si les appareils à surveiller ne sont pas proches les uns des autres ou d’une passerelle.
Construire votre système
  • Déterminez le type (Ethernet uniquement/WiFi+Ethernet) et la quantité de passerelles nécessaires en fonction de la topologie réseau préférentielle. Le Guide de planification de configuration peut être utilisé à titre de référence, si nécessaire.
  • Sélectionnez un adaptateur compatible pour votre équipement de laboratoire
  • Achetez un abonnement/licence pour chaque appareil
  • Déterminez si l’installation par soi-même ou une installation professionnelle est souhaitée (lorsque disponible)
Le matériel et les logiciels système sont disponibles à l’achat en forfaits ou à la carte. Une réduction de passerelle intégrée est incluse avec tous les forfaits. Économies supplémentaires avec les forfaits 3 et 5 ans.
Installation
Installation par le client (auto)
Les services d’installation sont vendus séparément, si désiré (États-Unis, Europe, Grande-Bretagne, demandez auprès d’un spécialiste d’autres disponibilités régionales).
Disponibilité matérielle
Portes d’entrée
Les passerelles Connect Edge sont disponibles dans les pays et configurations suivants. Pour la liste la plus récente, veuillez contacter votre spécialiste.
Wi-Fi Les passerelles Connect Edge sont approuvées pour les pays suivants : États-Unis, Can, Royaume-Uni, Europe, Australie, Nouvelle-Zélande, Colombie, Équateur, Uruguay, Bolivie, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Porto Rico, Thaïlande, Japon
Les passerelles Connect Edge uniquement Ethernet sont approuvées pour ces pays : Brésil, Honduras, Paraguay, Chili, Argentine, Afrique du Sud, Bahreïn, Oman, Qatar, Inde, Corée du Sud, Singapour, Vietnam
Adaptateurs
L’utilisation approuvée de l’adaptateur Connect Edge varie selon le pays. Veuillez vérifier la liste pour vous assurer que les adaptateurs sont approuvés pour l’utilisation dans le pays souhaité.
Wi-Fi Adaptateur capteur/dispositif avec alimentation est approuvé pour : États-Unis, Canad, Europe, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, Colombie, Porto Rico
Adaptateur capteur/dispositif Ethernet uniquement avec alimentation est approuvé pour : Équateur, Uruguay, Bolivie, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Brésil, Honduras, Paraguay, Chili, Afrique du Sud, Bahreïn, Oman, Qatar, Hong Kong
Les kits d’adaptateurs excluent l’alimentation pour les pays ci-dessous et peuvent être achetés localement.
Wi-Fi Adaptateur de capteur/adaptateur de dispositif sans alimentation approuvé pour : Inde, Japon
Adaptateur de capteur/dispositif Ethernet uniquement sans alimentation approuvé pour : Thaïlande, Japon, Corée du Sud, Singapour, Argentine, Vietnam
Spécifications locales d’achat :
Spécifications de l’alimentation de l’adaptateur : Nominal : alimentation 5 VCC, consommation maximale de 500 mA (2,5W), demande <maximale 2,5W
Spécifications de l’alimentation de l’adaptateur capteur : Nominal : alimentation 5 VDC, consommation maximale 2A (10W), demande <maximale 15W
Spécification
Type Kit de surveillance sans fil
Type d’affichage Pas d’affichage
Étalonnage Traitement normalisé selon les normes NIST et ISO9001
Types d’alarme Aucun
Software Type InstrumentConnect
Comprend Capteur PT100 4-20 mA : -100 à 450 °C, Classe A, étalonnage standard -80 °C, -40 °C, 0 °C, comprend un câble rond de 3,7 m
Indice IP IP66 / 68
Quantité 1
Garantie Garantie 1 an
Précision de l’étalonnage ±0,4 °C (-100 °C à +100 °C) ±1,0 °C (-100 °C à +316 °C)
Résolution ±0,022 °C