Learn More
HUBER Câble de commande USB
Code produit 15286537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15286537 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15286537 Fournisseur HUBER Code fournisseur 54949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.00€
    21.00€ / 1 pièces
    Économisez 1.00€
    4% de réduction
Expédition estimée: 01-02-2027
Câble de commande USB de : contrôleur pilote ONE, mini-USB, à : PC / ordinateur portable, USB type A. Pour l’enregistrement des données, la communication des données et les mises à jour du microprogramme.
Spécification
Type de produit USB Câble de commande
Quantité 1 de chaque