Description
- Pour une utilisation avec les unités de distillation UDK
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | 48 mm et 500 mL Kjeldahl Ballon |
| À utiliser avec (équipement) | UDK127 Kjeldahl Ballon 26, 48 mm de diamètre. |
| Nb par paquet | 1Chaque |
| Type de produit | Raccordement pour tubes à essai |
| Diamètre (métrique) externe | 26 mm |
| Quantité | 1Each |