Learn More
Mettler Toledo™ Tube de seringue / remplissage pour connecteur
Description
- Lorsque vous travaillez avec des échantillons visqueux, ce connecteur agit comme un adaptateur entre le compteur portatif Density2Go et la seringue, ce qui facilite votre travail
Spécification
Spécification
| Description | Tube de seringue / remplissage pour connecteur, Densito |
| Langues | Chinois, anglais (GB), anglais (US), français, allemand, italien, coréen, polonais, portugais (BR), russe, espagnol, English (GB), English, French, German, Italian, Korean, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish |
| À utiliser avec (équipement) | Densimètres portatifs Densito et DensitoPro |
| À utiliser avec (application) | À utiliser avec les densimètres portatifs Densito et DensitoPro |