Learn More
Brady™ Chiffres ou lettres continus sur cartes - utilisation en intérieur
Description
- Labels can be permanent or repositionable; once applied, numbers & letters are there to stay - unless you want to change them
- Made of B-499 nylon cloth with pressure sensitive adhesive that sticks to any clean, dry surface
Tekniske data
Tekniske data
| Matériau | Nylon Cloth (B-499) |
| Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
| Épaisseur | 0.166 mm |
| Dimensions (L x l) | 19 x 14 mm |
| Couleur | Black on Yellow |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?