Learn More
Tork Recharge de désodorisant d'ambiance A3
GREENER_CHOICE
Code produit 30243743 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Scent:
Breeze
Citronnelle
Floral
Variety Pack
Conditionnement:
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Scent unitSize
30243743 Variety Pack 6 pièces
30243746 Floral 6 pièces
30243843 Breeze 6 pièces
30243724 Citronnelle 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30243743 Fournisseur Tork Code fournisseur 257013
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tork Le désodorisant Constant Air Freshener contribue à maintenir les sanitaires constamment frais grâce à son neutralisateur d'odeurs.
  • Pour des toilettes toujours fraîches, ce parfum contient un neutralisateur d'odeurs qui élimine les odeurs et ne se contente pas de les masquer.
  • Ce système sans propulseur utilise uniquement de l'huile de parfum pure, n'est pas inflammable et n'est pas pressurisé.
  • Utiliser avec Tork Diffuseurs de désodorisant à diffusion continue pour une diffusion de parfum longue durée.
Recharges disponibles :
  • Un parfum de fleurs aux notes florales délicates pour une sensation accueillante.
  • Un parfum frais aux notes d'ylang-ylang, florales et boisées pour une sensation de fraîcheur.
  • Neutralisateur d'odeurs au parfum de citronnelle très subtil et discret.
  • Le pack découverte comprend 3 exemplaires de chaque variété Blossom et Breeze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Remplissage de désinfecteur d’air
Alternate Part Number 7322541888873
Color-coded Non
Forme Pulvérisateur
Scent Variety Pack
Quantité 6/Pk.
Volume (métrique) 32 mL