Learn More
Memmert™ Chambres climatiques constantes HPPeco avec technologie Peltier avancée
Code produit 17186914 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
108 L
256 L
384 L
749 L
1060 L
1360 L
2140 L
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17186914 108 L 1 pièce
17158964 256 L 1 pièce
17168964 384 L 1 pièce
17178964 749 L 1 pièce
17128964 1060 L 1 pièce
17138964 1360 L 1 pièce
17148964 2140 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17186914 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur HPP110ECO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16630.00€
    11305.00€ / 1 pièces
    Économisez 5325.00€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéales pour les tests de stabilité conformes à la norme Q1A ICH, les tests de durabilité dans les domaines des produits pharmaceutiques, des aliments et des cosmétiques, ainsi que les tests de qualité et le stockage contrôlé par l’humidité.
Efficace, homogène et fiable - ces trois mots décrivent la chambre climatique constante Memmert HPPeco.
  • Tailles des modèles : 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200
  • Plages de réglage de température : 0 à +70°C (taille 110 à 1060), +15°C à +60°C (taille 1400 et 2200)
  • Plages de réglage de température : 10 à 90 % (taille 110 à 1060), 10 à 80 % (taille 1400 et 2200)
  • 1 variante de modèle : TwinDISPLAY (contrôle intuitif)
  • Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
  • Technologie Peltier avancée : efficacité énergétique maximale par rapport aux chambres climatiques avec compresseur
  • Unité d’éclairage en option (lumière blanc froid, lumière blanc chaud)
  • 2 capteurs Pt100 DIN classe A dans un circuit à 4 fils pour la surveillance mutuelle, prenant en charge les fonctions en cas d’erreur
  • Approvisionnement d’humidité avec l’eau distillée du réservoir externe par une pompe à amorçage automatique
  • Paramètres réglables : température (degrés Celsius ou Fahrenheit), humidité relative, heure du programme, fuseaux horaires
  • Répartition absolument homogène de la température et de l’humidité
  • Fiable et fiable, même après des années de fonctionnement continu
  • Climat toujours correct : sans réfrigérant, fonctionnement régulier, compact, peu d’entretien
Grâce au contrôle de haute précision, une répartition de la température et de l’humidité absolument homogène et stable est garantie. La nouvelle pompe de micro-dosage humidifie délicatement et rapidement l’intérieur de la chambre climatique. Les portes doubles standard empêchent la contamination et les chutes de température, elles offrent en même temps une vue optimale sur le chargement sensible à travers les vastes portes intérieures en verre.
Spécification
Certifications/Conformité CE
Compresseur Non
Capacité (métrique) 108 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304/1,4301)
Éclairage Unité d’éclairage en option
Matériau Porte en verre
Humidité relative 10 à 90%
Plage de températures (métrique) Température ambiante -20° jusqu'à 70 °C
Type Chambre climatique
Affichage 2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY)
Source d’humidité Approvisionnement d’humidité avec l’eau distillée du réservoir externe par une pompe à amorçage automatique
Minuteur Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
Dimensions (P x l x H) intérieures 400 x 560 x 480 mm
Dimensions (L x l x H) 745 x 555 x 864 mm
Poids à l’expédition (métrique) 102 kg
Poids (métrique) 77 kg
Fréquence 50/60 Hz