Learn More
Liebisch™ Unité de test de corrosion Constanzo™
Code produit 11910158
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Système de test de corrosion
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11910158 Système de test de corrosion 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11910158 Fournisseur Liebisch™ Code fournisseur 43026101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
À utiliser pour les tests d’eau condensée.
  • Conception de type coffre compact économique en énergie et isolé contre la chaleur
  • Boîtier, chambre de test en fibre de verre de haute qualité
  • Résine de polyester renforcée sur cadre en acier entièrement laminé avec roulettes et pieds réglables
  • Couvercle de chambre de test à double paroi, économe en énergie
  • Manipulation facile grâce au support d’entretoise à deux gaz et à la poignée ergonomique
  • Test de fonctionnement du filtre par mesure de la pression différentielle
  • Système de recharge automatique en eau déionisée pour alimenter le système d’humidification pour les tests au brouillard salin
Spécification
Type de produit Système de test de corrosion