Learn More
Contec™ Écouvillons en mousse étanche CONSTIX™
BIOPHARMA
Code produit 15128646 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
66 mm
71mm
81,3mm
114,3mm
127mm
127 mm
152,4mm
Matériau de la poignée:
Bois
ESD Stat-Rite, en polymère acrylique
Polypropylène
Polypropylène rempli de verre
Type de pointe:
Cellule fermée scellée
Cellule ouverte
Non réticulé
Ovale
Pointu
Pâle souple
Rectangle
Rond
Largeur (métrique) de la pointe:
0,76 mm
3,6 mm
4 mm
4,1mm
6,4mm
7,6mm
8,4mm
10,2mm
12,7mm
15,7mm
20,3mm
Conditionnement:
500 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Matériau de la poignée Type de pointe Largeur (métrique) de la pointe Conditionnement
15128646 81,3mm Polypropylène rempli de verre Pointu 4 mm 500 pièces
16645554 66 mm Polypropylène Pâle souple 3,6 mm 500 pièces
16615554 152,4mm Polypropylène Pâle souple 6,4mm 500 pièces
16625554 114,3mm Polypropylène Non réticulé 7,6mm 500 pièces
15420460 152,4mm Polypropylène Ovale 12,7mm 500 pièces
16685544 127mm Polypropylène Rond 20,3mm 500 pièces
15881605 152,4mm Bois Cellule fermée scellée 8,4mm 500 pièces
16435940 71mm Polypropylène Cellule ouverte 4,1mm 500 pièces
16605554 152,4mm Bois Ovale 10,2mm 500 pièces
15334612 81,3mm ESD Stat-Rite, en polymère acrylique Pointu 0,76 mm 500 pièces
15885194 127 mm Polypropylène Rectangle 15,7mm 500 pièces
16695544 152,4mm Bois Cellule fermée scellée 6,4mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15128646 Fournisseur Contec™ Code fournisseur SF13
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 29-12-2026
Optez pour ces écouvillons résistants parfaits pour le nettoyage. Le CONSTIX™ Les écouvillons en mousse scellés sont excellents pour éliminer les particules. À utiliser avec des solvants tels que l’alcool isopropylique.
  • Robustes et résistants à l’abrasion
  • Tête en mousse à alvéoles ouvertes pour un nettoyage et une élimination des particules parfaits
  • La grande tête est idéale pour les grandes zones.
  • Parfaits pour l’application de revêtements
  • Idéaux pour le nettoyage avec des solvants tels que l’alcool isopropylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Structure Mousse scellée sur applicateur en verre / polypropylène
Diamètre (impériale) de la poignée 0,10 in
Longueur (impériale) 3,2 in
À utiliser avec (application) Idéal pour le nettoyage avec des solvants tels que l’alcool isopropylique, le nettoyage des surfaces à recoins et difficiles à atteindre, l’application de lubrifiants et l’élimination d’excès de matériaux
Type de produit Écouvillon
Diamètre (métrique) de la poignée 2,5mm
Longueur (métrique) 81,3mm
Longueur (impériale) de la poignée 2,5 in
Longueur (métrique) de la poignée 63,5mm
Matériau Mousse
Longueur (impériale) de la pointe 0,7 in
Longueur (métrique) de la pointe 17,8mm
Largeur (métrique) de la pointe 4 mm
Largeur (impériale) de la pointe 0,16 in
Autoclavable Non autoclavable
Stérilité Non stérile
Type d’adhésif Sans objet
Matériau de la poignée Polypropylène rempli de verre
Type de pointe Pointu
Matériau de la pointe Mousse en polyuréthane