Learn More
Contec™ Écouvillons en polyester scellé CONSTIX™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 15815204 Tous les produits Contec Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
69,3 mm
70,1 mm
70,4 mm
163,8 mm
Conditionnement:
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
15815204 69,3 mm 500 pièces
15895194 70,1 mm 500 pièces
15845204 70,4 mm 500 pièces
15825204 163,8 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15815204 Fournisseur Contec™ Code fournisseur SP11
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Contec™ CONSTIX™ Les écouvillons en polyester scellés sont constitués d'un tissu en polyester tricoté thermocollé à une poignée en polypropylène à embout flexible.
  • La tête en polyester offre une meilleure capacité d’adsorption, un bon piège à particules et une élimination améliorée.
  • La tête en polyester assure la compatibilité de l’écouvillon avec la plupart des solvants courants, tels que les alcools et les cétones.
  • L’extrémité souple permet une application plus douce sur les surfaces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Diamètre (impériale) de la pointe 0,1 in
Diamètre (métrique) de la poignée 2,3 mm
Diamètre (métrique) de la pointe 2,5 mm
Longueur (impériale) de la pointe 0,39 in
Longueur (impériale) 2,7 in
Longueur (métrique) de la pointe 9,8 mm
Longueur (métrique) 69,3 mm
Stérilité Non stérile
Largeur (impériale) de la pointe 0,15 in
Largeur (métrique) de la pointe 3,9 mm
Matériau de la poignée Polypropylène
Type de produit Écouvillon
Matériau de la pointe Polyester
Types de pointes Arrondi