Learn More
Contec™ Écouvillons en polyester scellé CONSTIX™
BIOPHARMA
Code produit 15895194 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
69,3 mm
70,1 mm
70,4 mm
163,8 mm
Conditionnement:
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15895194 70,1 mm 500 pièces
15815204 69,3 mm 500 pièces
15845204 70,4 mm 500 pièces
15825204 163,8 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15895194 Fournisseur Contec™ Code fournisseur SP10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.80€
    72.27€ / 500 pièces
    Économisez 11.53€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Contec™ CONSTIX™ Les écouvillons en polyester scellés sont constitués d'un tissu en polyester tricoté thermocollé à une poignée en polypropylène à embout flexible.
  • La tête en polyester offre une meilleure capacité d’adsorption, un bon piège à particules et une élimination améliorée.
  • La tête en polyester assure la compatibilité de l’écouvillon avec la plupart des solvants courants, tels que les alcools et les cétones.
  • L’extrémité souple permet une application plus douce sur les surfaces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Diamètre (impériale) de la pointe 0,09 in
Diamètre (métrique) de la poignée 2,3 mm
Diamètre (métrique) de la pointe 2,3 mm
Longueur (impériale) de la pointe 0,44 in
Longueur (impériale) 2,8 in
Longueur (métrique) de la pointe 11,1mm
Longueur (métrique) 70,1 mm
Quantité 500/boîte
Stérilité Non stérile
Largeur (impériale) de la pointe 0,13 in
Largeur (métrique) de la pointe 3,4 mm
Matériau de la poignée Polypropylène
Type de produit Écouvillon
Matériau de la pointe Polyester
Types de pointes Extrémité unique