Description
- Tête en polyester non tissé offrant une meilleure capacité d’adsorption pour les solutions non aqueuses
- L’écouvillon scellé à chaud est compatible avec la plupart des solvants courants, tels que les alcools et les cétones.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de la poignée | 2,3 mm |
| Diamètre (métrique) de la pointe | 1,7 mm |
| Longueur (métrique) de la pointe | 10,8 mm |
| Longueur (métrique) | 70,1 mm |
| Stérilité | Non stérile |
| Largeur (métrique) de la pointe | 3,3 mm |
| Matériau de la poignée | PP (polypropylène) |