Description
- L’extrémité souple permet une application plus douce sur les surfaces.
- Tête en polyester non tissé offrant une meilleure capacité d’adsorption pour les solutions non aqueuses
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de la poignée | 3,0 mm |
| Diamètre (métrique) de la pointe | 2,5 mm |
| Longueur (métrique) de la pointe | 16,3 mm |
| Longueur (métrique) | 162,6 mm |
| Stérilité | Non stérile |
| Largeur (métrique) de la pointe | 6,9 mm |
| Matériau de la poignée | PP (polypropylène) |