Description
La tête de l’écouvillon est réalisée en maille de polyester microfibre double couche lavée en salle blanche. La tête d’écouvillon ne contient ni adhésifs ni liants, ce qui la rend compatible avec la plupart des solvants courants, tels que les alcools et les cétones. L’écouvillon est résistant, absorbant et présente des niveaux de résidus et de particules extrêmement faibles
Caractéristiques et avantages
- La tête en polyester offre une meilleure capacité d’adsorption, un bon piège à particules et une élimination améliorée.
- La tête de l’écouvillon en forme de grande spatule offre une couverture de surface plus large pour les applications critiques
Spécification
Spécification
| Longueur (impériale) | 4,9 po |
| Type de produit | Écouvillon |
| Longueur (impériale) de la tête | 0,91 po |
| Longueur (métrique) | 124 mm |
| Longueur (métrique) de la tête | 23,1 mm |
| Matériau | Polyester |
| Largeur (impériale) de la tête | 0,48 po |
| Largeur (métrique) de la tête | 12,2 mm |
| Diamètre (métrique) de la pointe | 5,7 mm |
| Diamètre (impériale) de la pointe | 0,22 po |