Description
- Mousse de PU 100 PPI collée à un embout souple en nylon
- L’embout est fixé mécaniquement à la tige tubulaire en PP
- La tête en mousse de PU assure un bon piège à particules et une élimination améliorée
- La mousse absorbante permet aux solvants, tels que l’isopropanol et l’éthanol, d’être facilement absorbés lors des applications impliquant l’administration et l’élimination de solvants
- Compatibles avec de nombreux solvants courants
- Non recommandés pour une utilisation avec des cétones telles que l’acétone ou la MEK
Spécification
Spécification
| Longueur (impériale) | 4,2 in |
| Type de produit | Écouvillon |
| Longueur (métrique) | 106,7 mm |
| Largeur (impériale) de la tête | 0,2 in |
| Largeur (métrique) de la tête | 5,1 mm |
| Longueur (impériale) de la pointe | 0,5 in |
| Longueur (métrique) de la pointe | 12,7 mm |
| Stérilité | Non stérile |
| Type d’adhésif | Sans objet |
| Matériau de la poignée | Polypropylène |
| Afficher plus |