Learn More
Thermo Scientific™ Consumables for KingFisher™ mL Systems
Code produit 10715156 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 x 45 pièces
800 unités
Pour 240 échantillons
Conditionnement:
1 pièce
800 pièces
900 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10715156 800 unités 800 pièces
10393175 20 x 45 pièces 900 pièces
10126583 Pour 240 échantillons 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10715156 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 97002111
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Optimisez les performances du système avec les consommables pour les systèmes Thermo Scientific™ KingFisher™ mL.
Optimisez les performances du système avec les consommables pour les systèmes Thermo Scientific™ KingFisher™ mL. Conçus spécifiquement pour une utilisation avec les instruments KingFisher mL, ces consommables utilisent des plastiques jetables en PP. Les plastiques, peignes à pointes et barrettes de tubes conviennent parfaitement pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules, et leur conception spéciale permet une excellente récupération des microbilles magnétiques.
L’instrument KingFisher est conçu pour un maximum de 15 barrettes de tubes compatibles avec le peigne spécialement conçu.
  • Un traitement d’échantillons requiert une barrette de tubes contenant cinq tubes.
  • Un peigne à cinq pointes est utilisé pour traiter cinq échantillons à la fois.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 800 unités
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.