Learn More
Thermo Scientific™ Kits de consommables et d’entretien pour analyseur d’ammoniac Orion™ 2110XP
Code produit 17128988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Kit de consommables et de services
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
17128988 Kit de consommables et de services 1 pièce
17138988 Kit de consommables et de services 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17128988 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 211050XP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3385.00€
    3124.18€ / 1 pièces
    Économisez 260.82€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conservez les fournitures et les articles d’entretien nécessaires en stock pour éviter toute perte de productivité grâce aux kits de consommables et d’entretien Thermo Scientific™ pour analyseur d’ammoniac Orion™ 2110XP.
Conservez les fournitures et les articles d’entretien nécessaires en stock pour éviter toute perte de productivité grâce aux kits de consommables et d’entretien Thermo Scientific™ pour analyseur d’ammoniac Thermo Scientific™ Orion™ 2110XP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (mV) ±(0,5 mV + 0,1 %)
Précision (température) ± 0,5 °C
Description Kit de consommables pour ammoniac pendant un an de fonctionnement
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +120°C
Type Kit de consommables et de services
Type d’affichage 211050XP
Débit 40°ml/min.
Comprend 2 réactifs d’acide acétique de 2 L (181030), 2 ensembles de tubulures de diffusion de 4 pi avec joints toriques (150060), adaptateur de flacon de réactif (2110RBA), kit d’étalons d’étalonnage d’ammoniac (181040), électrode d’ammoniac (100047), électrode de référence (210056), solution de remplissage d’électrodes de référence (181073), kit de joint torique (2110OK), ensemble de tube de restriction (2100RT), 4 filtres d’entrée (181120) et boîte de pointes de pipettes (204846-001)
Pression d’arrivée 8 à 100 psig
Entrées 85/132 VCA 170/264 VCA
Sorties Alarme : 3 ; Relais : 3 ; Analogique : 2 ; Sélections : 0-20 mA ; 4-20 mA :
Gamme (mV) ±1 999,9 m
Détails des relais Charge maximale : 250 V.c.a ; 30 V.c.c ; 5 A
Résolution (mV) 0,1 mV
Résolution (température) 0,1 °C
Temps de réponse 211050XP
Entrée des échantillons Raccord de tube 0,25 NPTF po
Température d’échantillon 5 à 45 °C