Learn More
Thermo Scientific™ Kits de consommables et d’entretien pour analyseur d’ammoniac Orion™ 2110XP
Code produit 17138988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Kit de consommables et de services
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
17138988 Kit de consommables et de services 1 pièce
17128988 Kit de consommables et de services 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17138988 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2110XPCAL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00€
    1390.70€ / 1 pièces
    Économisez 169.30€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Conservez les fournitures et les articles d’entretien nécessaires en stock pour éviter toute perte de productivité grâce aux kits de consommables et d’entretien Thermo Scientific™ pour analyseur d’ammoniac Orion™ 2110XP.
Conservez les fournitures et les articles d’entretien nécessaires en stock pour éviter toute perte de productivité grâce aux kits de consommables et d’entretien Thermo Scientific™ pour analyseur d’ammoniac Thermo Scientific™ Orion™ 2110XP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (mV) ±(0,5 mV + 0,1 %)
Précision (température) ± 0,5 C
Description Kit d’étalonnage de l’ammoniac avec mallette de transport
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +120°C
Type Kit de consommables et de services
Type d’affichage 2110XPCAL
Débit 40°ml/min.
Comprend Pipette de 0,5 ml (204847-001), boîte de pointes de pipette (204846-001), kit de normes d’étalonnage de l’ammoniac (181040), pissette et filtre d’entrée
Pression d’arrivée 8 à 100 psig
Entrées 85/132 VCA 170/264 VCA
Sorties Alarme : 3 ; Relais : 3 ; Analogique : 2 ; Sélections : 0-20 mA ; 4-20 mA :
Gamme (mV) ±1 999,9 m
Détails des relais Charge maximale : 250 VCA ; 30 VCC ; 5 A
Résolution (mV) 0,1 mV
Résolution (température) 0,1°C
Temps de réponse 2110XPCAL
Entrée des échantillons Raccord de tube 0,25 NPTF po
Température d’échantillon 5 à 45°C