Learn More
Thermo Scientific™ Applicateur pour boîte de contact
Description
Apportez cohérence et standardisation à la surveillance de vos surfaces de salle blanche et de votre personnel dans l'utilisation de boîtes de contact grâce à l’applicateur pour boîte de contact Thermo Scientific™. À l’aide d’un poids de 500 grammes en acier inoxydable et d’un minuteur de précision intégré et calibré sur 10 secondes, l’applicateur pour boîte de contact prend en charge l’échantillonnage des surfaces, conformément à la norme ISO-18593. L’unité est entièrement autoclavable à 121 °C pendant 15 minutes et peut être exposée à un cycle de PHV entièrement validé pour une utilisation dans les isolateurs.
Facilité d’emploi
- Fonctionnement par “simple pression” d’un bouton
- À ressort afin d’accepter toutes les boîtes de contact des principaux fournisseurs
- Le poids en acier inoxydable peut être retiré afin de réduire la pression lors de l’échantillonnage vertical et du personnel
- Minuterie visuelle et sonore pour les alertes d’étalonnage et les alertes d’erreur
- Ergonomique, ce qui permet d’appliquer la méthodologie d’échantillonnage par roulement, reconnue comme bonne pratique, et donc une utilisation sur des surfaces de mauvaise qualité tout en évitant tout piégeage d’air lors de l’échantillonnage
- Peut être exposé à un cycle de PHV validé
- Peut être nettoyé par une gamme de désinfectants : hypochlorite de sodium, IPA, submersible dans des solutions de stérilisation
- Doté d’une conception hygiénique avec minuteur entièrement encapsulé et composants lisses en acier inoxydable
- Minuteur de trois ans (sur la base de 60 utilisations par jour sur une période de 36 mois) avec indicateur intégré qui avertit l’utilisateur dès que le minuteur doit être remplacé.
Spécification
Spécification
| Format | Accessoires |
| Type de produit | Applicateur pour boîte de contact |
| Quantité | 1/unité |