Learn More
Liofilchem™ Contact Slide 1
Code produit 11954369
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120 lames
20 lames
Conditionnement:
120 pièces
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11954369 20 lames 20 pièces
11944339 120 lames 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11954369 Fournisseur Liofilchem™ Code fournisseur 525262
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
PCA and TTC and Neutralizing / VRBG Agar and Neutralizing, Flex Dip-slide with a selective medium for detection of Enterobacteriaceae and a non selective medium for total bacterial count.
Lame gélosée prête à l'emploi
• Flore totale/coliformes totaux, entérobactéries
• Lame gélosée PCA + TTC/VRBG
Spécification
Certifications/Conformité ISO 18593:2004
Contenu et stockage 10 à 25°C
Détecte Numération des germes, entérobactéries
Format Slide
Origine de la fabrication Italy
Type de produit Contact Slide
Stérilité Non stérile
Classe d’organisme cible Coliforms, Gram-positive Organisms, Coliforms
Formule PCA, TTC, gélose neutralisante/VRBG, neutralisant
À utiliser avec (application) Pour la numération des germes et la détection d’entérobactéries
Conditions d’incubation À 36 ± 1°C pour une durée de 24 à 48 heures
Temps d’incubation 24 à 48 heures
Quantité 20 lames
État réglementaire ISO 18593:2004
Type de lame Flex
Espèces Escherichia coli, Proteus species, Klebsiella species, Pseudomonas species, Streptococcus species, Proteus species, Klebsiella species, Pseudomonas species